Läs mer
Invitrogen™ Human TNF alfa ELISA Utrustning
Produktkod. 10737663
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10737663 96 tester 96 tester
10008932 2 x 96 tester 192 tester
10632644 5 x 96 tester Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10737663 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHC3011
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Human TNF-α Antibody Coated 96-Well Plate
Human TNF-α Standard
Standard Diluent Buffer
Human TNF-α Detection Antibody
Streptavidin-HRP
HRP Diluent
Wash Buffer Concentrate (25X)
Stabilized Chromogen, TMB
Stop Solution
Plate Covers
etailed protocol with validation tests
ELISA
Human Tumor Necrosis Factor alfa (Hu TNFα ) ELISA kvantifierar Hu TNFα i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu TNFα . Metodens princip The Human TNFα fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
TNF alfa är en multifunktionell proinflammatorisk cytokin som tillhör tumörnekrosfaktorn (TNF) superfamiljen. Denna cytokin utsöndras huvudsakligen av makrofagen och binder till dess receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 och TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa är involverad i regleringen av immunceller, cellproliferation, differentiering, apoptos, lipidmetabolism och koagulation. TNF alfa existerar som en multimer av två, tre eller fem icke-kovalent länkade enheter, men visar ett enda 17 kDa-band efter SDS-PAGE under icke-reducerande förhållanden. Knockoutstudier på möss föreslog också TNF alfas neuroprotektiva funktion och har observerats orsaka tumörnekros när den injiceras i tumörbärande möss. Andra funktioner hos TNF-alfa inkluderar dess roll i immunsvaret mot bakteriella, virala, parasitära och vissa svampinfektioner, samt dess roll i nekrosen hos specifika tumörer. TNF-alfa orsakar cytolys eller cytostas av vissa transformerade celler, vilket är synergistisk med interferon-gamma i sin cytotoxicitet. Denna cytokin har kopplats till en rad sjukdomar, inklusive autoimmuna sjukdomar, insulinresistens och cancer.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01375
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet 1.7 pg/mL
Innehåll och lagring Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikropp, HRP-konjugat, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet.
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokiner& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk detektion
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias APC1-protein; Cachectin; C-domän 1; C-domän 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellulär domän 1; Intracellulär domän 2; N-terminal fragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alfa; TNF superfamilj; TNF α; TNF, makrofag-härledd; TNF, monocyt-härledd; TNFA; TNF-a; TNFalfa; TNF-alfa; Tnfsf1a; TNFSF2; TNF; α TNLG1F; Tumörnekrosfaktor; tumörnekrosfaktor (TNF-superfamilj, medlem 2); tumörnekrosfaktor alfa; tumörnekrosfaktor alfa (cachetin); tumörnekrosfaktor alfa-prekursor; tumörnekrosfaktorligand 1F; tumörnekrosfaktorligand superfamiljemedlem 2; tumörnekrosfaktor, membranform; tumörnekrosfaktor, löslig form; tumörnekrosfaktor-alfa; tumörnekrosfaktor-alfa-prekursor; tumörnekrosfaktor; tumörnekrosfaktorAPC1-protein; Cachectin; C-domän 1; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellulär domän 1; Intracellulär domän 2; N-terminalfragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alfa; TNF superfamilj; TNF α; TNF, makrofag-härledd; TNF, monocythärledd; TNFA; TNF-a; TNFalfa; TNF-alfa; Tnfsf1a; TNFSF2; TNF; TNLG1Fα; Tumörnekrosfaktor; tumörnekrosfaktor (TNF superfamilj, medlem 2); tumörnekrosfaktor alfa; tumörnekrosfaktor alfa (cachetin); tumörnekrosfaktor alfa-prekursor; tumörnekrosfaktor ligand 1F; tumörnekrosfaktorligand superfamiljemedlem 2; tumörnekrosfaktor, membranform; tumörnekrosfaktor, löslig form; tumörnekrosfaktor-alfa; tumörnekrosfaktor-alfa-prekursor; tumörnekrosfaktor; tumörnekrosfaktor; DIF-alfa; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF
Gen-ID (Entrez) 7124
Gensymbol DIF-alfa,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 7.5%
Intraassay CV 4.4%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnsplatta, standard, standardutspädningsbuffert, biotinylerad detektionsantikropp, streptavidin-HRP, HRP-utspädningsmedel, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, limplatteskydd, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Markör Gene TNF-α
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav 2-8 °C
Mål TNF alfa
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 4 hr