Läs mer
Invitrogen™ Human TNF alfa ELISA Kit, ultrakänslig
Beskrivning
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Human Tumor Necrosis Factor Alpha (Hu TNFα ) ELISA kvantifierar Hu TNFα i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu TNFα . Metodens princip The Human TNFα ultrakänslig fastfas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01375 |
| Analysintervall | 0,5 till 32 pg/ml |
| Analyskänslighet | <0.09 pg/mL |
| Innehåll och lagring | Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikropp, HRP-konjugat, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet. |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Smörgås ELISA Utrustning |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Cytokiner& Receptorer |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Människa |
| Visa mer |