Läs mer
Invitrogen™ Svin TNF alfa ELISA Utrustning
Produktkod. 10435133
Kvantitet:
2 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10435133
Brand: Invitrogen™ KSC3011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
Porcine Tumor Necrosis Factor alfa (Por TNFα ) ELISA kvantiteter Por TNFα i svinserum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Por TNF α1. Metodens princip The Pociner TNF solid-αphas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
TNF alfa är ett multifunktionellt proinflammatoriskt cytokin som tillhör superfamiljen tumörnekrosfaktor (TNF). Detta cytokin utsöndras huvudsakligen av makrofager och binder till dess receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 och TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa är involverat i regleringen av immunceller, cellproliferation, differentiering, apoptos, lipidmetabolism och koagulation. TNF-alfa existerar som en multimer av två, tre eller fem icke-kovalent kopplade enheter, men visar ett enda 17 kDa-band efter SDS-PAGE under icke-reducerande betingelser. Knockoutstudier på möss antydde också den neuroprotektiva funktionen hos TNF alfa och har observerats orsaka tumörnekros när de injiceras i tumörbärande möss. Andra funktioner hos TNF-alfa inkluderar dess roll i immunsvaret mot bakteriella, virala, parasitära och vissa svampinfektioner, såväl som dess roll i nekrosen av specifika tumörer. TNF alfa orsakar cytolys eller cytostas av vissa transformerade celler, och är synergistisk med interferon-gamma i dess cytotoxicitet. Detta cytokin har varit inblandat i en mängd olika sjukdomar, inklusive autoimmuna sjukdomar, insulinresistens och cancer.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P23563
Analysintervall 23,4 till 1500 pg/ml
Analyskänslighet <3 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Gris
För användning med (applikation) Kolorimetrisk detektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 397086
Gensymbol TNFa
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 7.3%
Intraassay CV 6
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene TNF-α
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål TNF alfa
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 5 hrs