Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tricine SDS Buffer Kit, inkluderar LC1676& LC1675
Produktkod. 10758414
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10758414 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10758414 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC1677
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Novex Tricine SDS Running Buffer (10X, 500mL - LC1675) och Novex Tricine SDS-provbuffert (2X, 20mL - LC1676)
Använd med Novex Tricine Gels
I tricinsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow (1) ersätter tricin glycin i löpbufferten. Detta resulterar i mer effektiv stapling och avstapling av lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Buffertsats
Innehåll och lagring De Novex™ Tricine SDS Buffer Kit innehåller Novex™ Tricine SDS Running Buffer (10X, 500 ml - LC1675) och Novex™ Tricine SDS-provbuffert (2X, 20 ml - LC1676).
Gel typ SDS PAGE Gel
Gelkompatibilitet Novex Tricine Gel
Produktlinje Novex
Kvantitet 1 kit