Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tricine SDS Sample Buffer (2X)
Produktkod. 12030146
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12030146 20 ml 20ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12030146 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC1676
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Använd med Novex Tricine Gels
I tricinsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow (1) ersätter tricin glycin i löpbufferten. Detta resulterar i mer effektiv stapling och avstapling av lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sample Loading Buffer
Koncentration 2X
Fysisk form Vätska
Produktlinje Novex
Kvantitet 20 ml