Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tricine välkomstpaket, 10-20 %
Beskrivning
Innehåller
- Mini Gel Tank
- Novex 10-20% Tricine Protein Gels, 1,0 mm, 10-brunnar
- Novex Tricine SDS Running Buffer (10X)
- Novex Tricine SDS Sample Buffer (2X)
- NuPAGE Provreduktionsmedel (10X)
- Spectra Multicolor Low Range Protein Stege
De Novex Tricine Welcome Pack innehåller allt som behövs Novex Tricingeler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
De Novex Tricine välkomstpaket innehåller:
• Mini geltank (A25977)
• Novex Tricine Mini Gels (2 lådor, 20 geler)
• Novex Tricine SDS Running Buffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricine SDS Sample Buffer, 2X (LC1676)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• Spectra Flerfärgad proteinstege för lågt intervall (26628)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Novex Tricin geler
Novex Tricingeler ger separation av proteiner och peptider med låg molekylvikt. Tricinsystemet är en modifiering av det diskontinuerliga tris-glycinbuffertsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow specifikt för peptider och lågmolekylära proteiner. I detta system ersätter tricinet glycinet i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling av lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Överföra
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring utföras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank |
| Gel Procent | 10 till 20 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tricin |
| Separationsintervall | 2,5 till 200 kDa |
| Wells | 10-brunn |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. utrustning |
| Frakt skick | Våt is |