Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tricine välkomstpaket, 10-20 %
Produktkod. 16245042
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
16245042 15-brunn -
15931337 10-brunn 1 uppsättning
15991731 12-brunn 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16245042 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC6625C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8810.00 SEK
    6959.90 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1850.10 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Innehåller
  • Mini Gel Tank
  • Novex 10-20% Tricine Protein Gels, 1,0 mm, 15-brunnar
  • Novex Tricine SDS Running Buffer (10X)
  • Novex Tricine SDS Sample Buffer (2X)
  • NuPAGE Provreduktionsmedel (10X)
  • Spectra Multicolor Low Range Protein Stege
De Novex Tricine Welcome Pack innehåller allt som behövs Novex Tricingeler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda Mini Gel Tank.
De Novex Tricine Welcome Pack innehåller allt som behövs Novex Tricingeler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
De Novex Tricine välkomstpaket innehåller:
• Mini geltank (A25977)
• Novex Tricine Mini Gels (2 lådor, 20 geler)
• Novex Tricine SDS Running Buffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricine SDS Sample Buffer, 2X (LC1676)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• Spectra Flerfärgad proteinstege för lågt intervall (26628)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Novex Tricin geler
Novex Tricingeler ger separation av proteiner och peptider med låg molekylvikt. Tricinsystemet är en modifiering av det diskontinuerliga tris-glycinbuffertsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow specifikt för peptider och lågmolekylära proteiner. I detta system ersätter tricinet glycinet i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling av lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Överföra
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring utföras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 10 till 20 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tricin
Separationsintervall 2,5 till 200 kDa
Wells 15-brunn
Kvantitet 1 Välkommen Pk. utrustning
Frakt skick Våt is
Produktlinje Novex
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank