Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tricine välkomstpaket, 16 %
Produktkod. 15824992
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
15824992 12-brunn 1 uppsättning
16586864 10-brunn Varje
17124809 15-brunn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15824992 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC6695B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Innehåller
  • Mini Gel Tank
  • Novex Tricine Mini Gels (2 lådor, 20 geler)
  • Novex Tricine SDS Running Buffer (10x)
  • Novex Tricine SDS Sample Buffer (2X)
  • NuPAGE Provreduktionsmedel (10X)
  • Spectra Multicolor Low Range Protein Stege
De Novex Tricine Welcome Pack innehåller allt som behövs Novex Tricingeler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda Mini Gel Tank.
De Novex Tricine Welcome Pack innehåller allt som behövs Novex Tricingeler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
De Novex Tricine välkomstpaket innehåller:
• Mini geltank (A25977)
• Novex Tricine Mini Gels (2 lådor, 20 geler)
• Novex Tricine SDS Running Buffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricine SDS Sample Buffer, 2X (LC1676)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• Spectra Multicolor Low Range Protein Stege (26628)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Novex Tricin geler
Novex Tricingeler ger separation av proteiner och peptider med låg molekylvikt. Tricinsystemet är en modifiering av det diskontinuerliga tris-glycinbuffertsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow specifikt för peptider och lågmolekylära proteiner. I detta system ersätter tricinet glycinet i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling av lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Överföra
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring utföras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 16%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tricin
Separationsintervall 2,5 till 200 kDa
Wells 12-brunn
Kvantitet 1 Välkommen Pk. utrustning
Frakt skick Våt is
Produktlinje Novex
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank