Läs mer
Thermo Scientific™ Novex™ Tricin XCell SureLock™ Mini-Cell välkomstpaket, 10-20 %
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
De Novex Tricine Welcome Pack innehåller allt som behövs Novex Tricingeler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda XCell SureLock Mini-cell. De XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt mini-protein gelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler.
De Novex Tricine välkomstpaket innehåller:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Novex Tricine Mini Gels (2 lådor, 20 geler)
• Novex Tricine SDS Running Buffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricine SDS Sample Buffer, 2X (LC1676)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• Spectra Flerfärgad proteinstege för lågt intervall (26628)
Om XCell SureLock Mini-Cell
XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt miniproteingelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler. Mini-Cell är enkel, robust och lätt att använda. Varje XCell SureLock Mini-Cell kan rymma upp till två geler per körning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Novex Tricin geler
Novex Tricingeler ger separation av proteiner och peptider med låg molekylvikt. Tricinsystemet är en modifiering av det diskontinuerliga tris-glycinbuffertsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow specifikt för peptider och lågmolekylära proteiner. I detta system ersätter tricinet glycinet i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling av lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Överföra
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) för traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot-modul (EI9051). Alternativt kan snabb halvtorr överföring utföras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Especificaciones
Especificaciones
| För användning med (utrustning) | XCell SureLock Mini-cell |
| Gel Procent | 10 till 20 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tricin |
| Separationsintervall | 2,5 till 200 kDa |
| Wells | 10-brunn |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. |
| Frakt skick | Våt is |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.