Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Native Running Buffer (10X)
Beskrivning
Kräver
För naturliga körförhållanden ska Tris-Glycine Native Running och Sample Buffers användas med NuPAGE™ Tris-acetat geler.
Sikt NuPAGE Novex Tris-acetat geler med Tris-Glycine Native Running Buffer för att lösa upp naturliga proteiner mer effektivt än Tris-Glycine gelsystem
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Running Buffer |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (utrustning) | Novex Tris-glycingeler, NuPAGE trisacetatgeler, Novex trisglycingeler |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 500 ml |