Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin Native Sample Buffer (2X)
Product Code. 11549066
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
20 ml
Unit Size:
20ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
11549066 20 ml 20ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11549066 Supplier Invitrogen™ Supplier No. LC2673
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Idealisk för inhemska löpförhållanden med NuPAGE Tris-acetat geler
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Order Info
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sample Loading Buffer
Koncentration 2X
För användning med (utrustning) Mini prefabricerade proteingeler
pH 8.6
Fysisk form Vätska
Produktlinje Novex
Kvantitet 20 ml
Formulering Glycerol 56-81-5 (20-30)