Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 10 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Produktkod. p-200062273
Wells:
12 + 2-brunn
20-brunn
26-brunn
Produktkod. 30131683
Brand: Invitrogen™ WTG01012BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Novex Tris-Glycine Plus midiproteingeler, WedgeWell-format är förbättrade polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinkemi, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpbuffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band.
Novex Tris-Glycine Plus midiproteingeler, WedgeWell-format är förbättrade polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinkemi, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpbuffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band. Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-format midi-geler är en 1,0 mm tjock gel med bredare format (8 x 13 cm) för elektrofores med högre genomströmning av proteinprover.
Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-format midi-proteingeler är förbättrade polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinkemi, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpande buffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band. Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-format midi-geler är en 1,0 mm tjock gel med bredare format (8 cm x 13 cm) för elektrofores med högre genomströmning av proteinprover.
Produktegenskaper
  • Flexibilitetsanvändning —för naturliga och denaturerande proteinanalyser
  • Snabba körförhållanden —separerar snabbt dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
  • Kilformade brunnar —för enklare provladdning och upp till två gånger högre provvolym
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
Novex Tris-Glycine Plus-geler innehåller inte SDS och kan därför användas för att separera proteiner i ett naturligt eller denaturerat tillstånd. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) och Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26754). För inhemska proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672). Gelerna kan köras i SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) vid traditionell våtöverföring med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Snabb halvtorr överföring kan göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Bekväm att använda
Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-formatgeler har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har även större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
För användning med (utrustning) XCell4 SureLock Midi-cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Gel Procent 10%
Gel storlek Midi
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin Plus
Provladdningsvolym Upp till 100μ L
Separationsintervall 30 till 250 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 12 + 2-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Produktlinje Novex
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 13 cm