Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 till 20 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Produktkod. 30131065
Change view
Wells:
12 + 2-brunn
20-brunn
26-brunn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
30131065 12 + 2-brunn
30131496 20-brunn
30130884 26-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30131065 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WTG42012BOX
Novex Tris-Glycine Plus midiproteingeler, WedgeWell-format är förbättrade polyakrylamidgeler baserade på den traditionella Laemmli-proteinkemin, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpbuffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band.
Novex Tris-Glycine Plus midiproteingeler, WedgeWell-format är förbättrade polyakrylamidgeler baserade på den traditionella Laemmli-proteinkemin, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpbuffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band. Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-format midi-geler är en 1,0 mm tjock gel med bredare format (8 x 13 cm) för elektrofores med högre genomströmning av proteinprover.
Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-format midiproteingeler är förbättrade polyakrylamidgeler baserade på den traditionella Laemmli-proteinkemin, vilket tillåter användning av Laemmli-prov och löpbuffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band. Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-format midi-geler är en 1,0 mm tjock gel med bredare format (8 x 13 cm) för elektrofores med högre genomströmning av proteinprover.
Produktegenskaper
  • Flexibilitetsanvändning —för naturliga och denaturerande proteinanalyser
  • Snabba körförhållanden —separerar snabbt dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
  • Kilformade brunnar —för enklare provladdning och upp till två gånger högre provvolym
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
Novex Tris-Glycine Plus-geler innehåller inte SDS och kan därför användas för att separera proteiner i ett naturligt eller denaturerat tillstånd. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) och Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26754). För inhemska proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672). Gelerna kan köras i SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) vid traditionell våtöverföring med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Snabb halvtorr överföring kan göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Bekväm att använda
Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-formatgeler har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har även större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Gel Procent 4 till 20 %
Gel storlek Midi
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin Plus
Provladdningsvolym Upp till 100μ L
Separationsintervall 20 till 200 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 12 + 2-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 13 cm
Produktlinje Novex
För användning med (utrustning) SureLock Tandem Midi Gel Tank