Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Buffer Kit
Beskrivning
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning som kräver en enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
Förblandade buffertar är ett bekvämt sätt att säkerställa högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Buffertsats |
| Innehåll och lagring | •500 mL 10X Tris-Glycine SDS Running Buffer • 20 mL 2X Tris-Glycin SDS Sample Buffer Alla Novex™ buffertar har 6 månaders hållbarhet. Förvaras vid +4 °C till 25 °C, beroende på formulering. |
| Gel typ | SDS PAGE Gel |
| Gelkompatibilitet | Novex Tris-Glycin Gel |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 1 kit |