Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X)
Produktkod. 11559066
Change view
Kvantitet:
500 ml
5 l
4 x 1 l
Förpackningsstorlek:
4 L
5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11559066 500 ml 500ml
10040173 4 x 1 l 4 L
11569066 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11559066 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC2675
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X), 500mL
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning som kräver en enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
Formulerad för separation av proteiner, i deras denaturerade tillstånd, på Novex Tris-Glycin geler
Tris-Glycin-geler ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band, beroende på vilken gelprocent som används.
  • Förblandade buffertar är ett bekvämt sätt att säkerställa högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat
  • Tillverkad med reagenser av hög renhet och är strikt kvalitetskontrollerade
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Running Buffer
Koncentration 10X
Fysisk form Vätska
Produktlinje Novex
Kvantitet 500 ml