Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Sample Buffer (2X)
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
20ml
Beskrivning
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sample Loading Buffer |
| Koncentration | 2X |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 20 mL |