Läs mer
Invitrogen™ Tris-Glycine Transfer Buffer (25X)
Produktkod. 11589066
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11589066 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11589066 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC3675
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning som kräver en enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
Tillverkad med reagenser av hög renhet och är strikt kvalitetskontrollerade
Tris-Glycine Transfer Buffer (25X) är optimerad för western blot-överföringsapplikationer med hjälp av Tris-Glycine-geler. Förblandade buffertar är ett bekvämt sätt att säkerställa högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överför buffert
Koncentration 25X
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Gel typ Tris-Glycin Gel
Frakt skick Rumstemperatur
Gelkompatibilitet Novex Tris-Glycin Gel
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF, Nylon
Produktlinje Novex
Kvantitet 500 ml