Läs mer
Invitrogen™ Tropifluor™ PVDF-membran, 0,45μ m porstorlek, 15 cm X 15 cm
Beskrivning
Ger den höga bindnings- och retentionskapaciteten som kännetecknar PVDF-membran (polyvinylidenfluorid) och hög mekanisk hållfasthet som tillåter bekväm hantering och tål flera omprober. Låg bakgrund och resulterande överlägsen signal-till-brus-prestanda som erhålls med detta membran möjliggör pikogramdetektionsnivåer av proteiner i immunoblotting-applikationer. Ger låga bakgrundsnivåer med användning av Tropix kemiluminescerande substrat och sekundära antikroppskonjugat, vilket möjliggör ultrakänslig detektion. Rekommenderas för immunblottingapplikationer där känslighet är viktig.
- Porstorlek på 0,45 mikron
- Bindningskapacitet: 125 μg protein/cm 2
- Mått: 15 x 15 cm
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Garanti
Garanterat i 12 månader från inköpsdatum.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 15 cm |
| Bredd (metrisk) | 15 cm |
| Kvantitet | 5 ark |
| Formatera | Ark |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Innehåll och lagring | Membran kan förvaras i rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mått (LxB) | 15 cm x 15 cm |
| Produktlinje | Tropifluor |