Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 till 12 %, 1,0 mm, 15 brunnar
Produktkod. 15653686
Kvantitet:
20 geler (1 låda)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15653686
Brand: Invitrogen™ XV04125PK20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
20 prefabricerade geler
Separationsintervall: 20 till 250 kd; Separationstyp: Denaturerande, Native; För användning med:XCell SureLock Mini
Funktioner av Novex Värdegeler inkluderar:
  • Bra balans mellan värde och prestanda
  • Snabba körförhållanden - separera dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
  • Förbättrad hållbarhet - lagra geler i minst 12 månader vid 4 °C
  • Användbar för naturliga och denaturerande proteinanalyser
Garanti
Upp till 12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (–2 °8 C).
Hållbarhet upp till 12 månader beroende på geltyp.
Beskrivning 4-12% Value Tris-Glycine Gels, 1,0 mm, 15-brunnars, kartong med 20
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin
Produkttyp Gradientsida
Rekommenderade applikationer Denaturerande, infödd
Provladdningsvolym upp till 15μ L
Separering av Protein
Separationsintervall 20 till 250 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 15-brunn
För användning med (applikation) Proteingelelektrofores
Material Tris-Glycin Gel
Separationssätt Molekylvikt
Produktlinje Novex Value
Kvantitet 20 geler (1 låda)
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Förvaringskrav Förvara vid 4 °C. Hållbarheten är 12 månader.
Tjocklek 1.0 mm
Well Design 1D Tja
Längd (metrisk) 8 cm
Längd (metrisk) Gel 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) Gel 8 cm
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis