Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 till 20 %, 1,0 mm, 10 brunnar
Produktkod. 15531242
Change view
Kvantitet:
20 geler (1 låda)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15531242 20 geler (1 låda) Paket med 20
1 options
Produktkod. 15531242 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer XV04200PK20
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Innehåller
20 prefabricerade geler
Separationsintervall: 20 till 200 kd; Separationstyp: Denaturerande, Native; För användning med:XCell SureLock Mini
Funktioner av Novex Värdegeler inkluderar:
  • Bra balans mellan värde och prestanda
  • Snabba körförhållanden - separera dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
  • Förbättrad hållbarhet - lagra geler i minst 12 månader vid 4 °C
  • Användbar för naturliga och denaturerande proteinanalyser
Garanti
Upp till 12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (–2 °8 C).
Hållbarhet upp till 12 månader beroende på geltyp.
Beskrivning Novex™ Value™ 4 till 20 % Tris-Glycine Mini Gels, 20 Geler, 0,039 tum. Tjocklek, 8 x 8 cm gelstorlek, gel, för proteingelelektrofores, 12 månaders hållbarhet, 2 till 8 °C Förvaringstemperatur
Gel Procent 4 till 20 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin
Rekommenderade applikationer Denaturerande, infödd
Provladdningsvolym upp till 25μ L
Separering av Protein
Separationsintervall 20 till 200 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 10-brunn
Formulering Gel
För användning med (applikation) Proteingelelektrofores
Material Tris-Glycin
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 20 geler (1 låda)
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Förvaringskrav Förvara vid 4 °C. Hållbarheten är 12 månader.
Tjocklek 1.0 mm
Tjocklek (engelska) 0,039 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Well Design 1D Tja
Längd (metrisk) 8 cm
Längd (metrisk) Gel 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) Gel 8 cm
Produktlinje Novex Värde
Produkttyp Gradientsida
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank