Läs mer
Invitrogen™ Human VEGF ELISA Utrustning
Produktkod. p-4922267
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10150723 96 tester 96 tester
10436293 2 x 96 tester 192 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10150723 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHG0111
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
Human Vascular Endothelial Growth Factor (Hu VEGF) ELISA kvantifierar Hu VEGF i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu VEGF. Metodens princip The Human VEGF solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
VEGF (vaskulär endotelial tillväxtfaktor) är ett 45 kDa homodimert, disulfidkopplat glykoprotein involverat i angiogenes och främjar tumörprogression och metastas. VEGF har en rad effekter på vaskulärt endotel, inklusive förmågan att främja endotelcellernas livskraft, mitogenes, kemotaxis och vaskulär permeabilitet. VEGF-familjen inkluderar för närvarande VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E och PIGF. VEGF och dess receptorsystem har visat sig vara de grundläggande regulatorerna i cellsignaleringen av angiogenes. De flesta tumörer har det absoluta kravet på angiogenes, och VEGF har beskrivits som den mest potenta angiogena cytokinen kopplad till denna process. Hittills har fem olika isoformer av VEGF beskrivits. Dessa isoformer genereras som ett resultat av alternativ splitsning från en enda VEGF-gen. Dessa olika isoformer har visat sig binda till två tyrosin-kinasreceptorer, flt-1 (VEGFR-1) och flk-1/KDR (VEGFR-2), vilka nästan uteslutande uttrycks på endotelceller. VEGF och dess högaffinitetsbindande receptorer, tyrosinkinaserna FLK1 och FLT1, anses vara viktiga för utvecklingen av embryonal kärl. Studier har visat att en alternerande splitsad form av FLT1 producerar ett lösligt protein, kallat sFLT1, som binder vaskulär endotelial tillväxtfaktor med hög affinitet och spelar en hämmande roll i angiogenesen. Förhöjda nivåer av VEGF är kopplade till POEMS-syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati, hudförändringar) även känt som Crow-Fukase-syndrom som påverkar flera organ i kroppen.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P15692
Analysintervall 23,4 till 1500 pg/ml
Analyskänslighet <5 pg/mL
Innehåll och lagring Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikropp, HRP-konjugat, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet.
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk detektion
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias angiogen faktor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; mänsklig VEGF121 homolog; MGC70609; MVCD1; fårets endotelial tillväxtfaktor; RP1-261G23.1; namnlös proteinprodukt; VAS; vaskulär endotelial tillväxtfaktor; föregångare till vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF); isoform för endotelial tillväxtfaktor 121; endotelial tillväxtfaktor 164; endotelial tillväxtfaktor 165b; endotelial tillväxtfaktor 182; isoform för endotelial tillväxtfaktor 182; isoform för endotelial tillväxtfaktor 188; vaskulär endotelial tillväxtfaktor 188 isoform; vaskulär endotelial tillväxtfaktor 189; vaskulär endotelial tillväxtfaktor A; vaskulär endotelial tillväxtfaktor A121; vaskulär endotelial tillväxtfaktor A165; vaskulär endotelial tillväxtfaktor Aa; Vaskulär endotelial tillväxtfaktor A-A; Vaskulär endotelial tillväxtfaktor isoform 165; vaskulär permeabilitetsfaktor; Vasculotropin; VEGF; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; VEGF-A; VEGFA165b; VEGFA; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF-myra; Wu:FJ82C06angiogen faktor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; mänsklig VEGF121 homolog; MGC70609; MVCD1; fårets endotelial tillväxtfaktor; RP1-261G23.1; namnlös proteinprodukt; VAS; vaskulär endotelial tillväxtfaktor; förstadier till vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF); endotelial tillväxtfaktor 121 isoform; vaskulär endotelial tillväxtfaktor 164; vaskulär endotelial tillväxtfaktor 165b; vaskulär endotelial tillväxtfaktor 182; vaskulär endotelial tillväxtfaktor 182 isoform; vaskulär endotelial tillväxtfaktor 188; vaskulär endotelial tillväxtfaktor 188 isoform; vaskulär endotelial tillväxtfaktor 189; vaskulär endotelial tillväxtfaktor A; vaskulär endotelial tillväxtfaktor A121; vaskulär endotelial tillväxtfaktor A165; vaskulär endotelial tillväxtfaktor Aa; Vaskulär endotelial tillväxtfaktor A-A; Vaskulär endotelial tillväxtfaktor isoform 165; vaskulär permeabilitetsfaktor; Vasculotropin; VEGF; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; VEGF-A; VEGFA165b; VEGFA; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF-myra; WU:FJ82C06; MVCD1; VEGF; VPF
Gen-ID (Entrez) 7422
Gensymbol MVCD1, VEGF, VPF
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 4.7%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnsplatta, standard, standardutspädningsbuffert, biotinylerad detektionsantikropp, streptavidin-HRP, HRP-utspädningsmedel, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, limplatteskydd, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Markör Gene VEGF
Proteinaliaser VEGF-A, vaskulär permeabilitetsfaktor, VPF
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav 2-8 °C
Mål VEGF
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 4 hr