Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gels, 12 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Produktkod. 15446804
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15446804
Brand: Invitrogen™ XP00122BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, är polyakrylamidgeler som ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band med två gånger så stor belastningskapacitet.
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, är polyakrylamidgeler som ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band med två gånger så stor belastningskapacitet. Novex Tris-Glycine Mini Gels är baserade på traditionell Laemmli proteinelektrofores som tillåter användning av Laemmli prov och löpande buffertar.
Funktioner av Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, inkluderar:
Förbättrad hållbarhet —i lagergeler i upp till 24 veckor vid °4
•C Mångfaldsanvändning —för naturliga och denaturerande proteinanalyser
Kilformade brunnar laddar —lätt upp till två gånger mer provvolym
Snabba körförhållanden separerar snabbt —dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
. Välj rätt gelformat för dina experiment
Novex Tris-Glycin-geler, WedgeWell-format, finns i en mängd olika fasta koncentrationer från 6 % till 18 %, såväl som gradienter med intervall på 4 12 %, –4 20 –%, 8 16 –% och 10 20 –%. Du kan välja bland våra många brunnsformat, inklusive 10-, 12- och 15-brunnar, och olika förpackningsstorlekar.
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, innehåller inte SDS och kan användas för att köra dina proteiner i naturlig eller denaturerad form. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) och Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26755). För inhemska proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
Bekväm att använda
Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) vid förformning av traditionell våt transfer med hjälp av Invitrogen Mini Blot Module (B1000). Överföringar kan också utföras med snabb halvtorr överföring med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell
Gel Procent 12%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin Plus
Rekommenderade applikationer Denaturerande, infödd
Provladdningsvolym Upp till 45μ L
Separationsintervall 20 till 250 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 12-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Produktlinje Novex , WedgeWell
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm