Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gels, 16 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Produktkod. p-7237813
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells unitSize
15496804 10-brunn Paket med 10
15406814 12-brunn Paket med 10
15416814 15-brunn -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496804 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer XP00160BOX
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, är polyakrylamidgeler som ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band med två gånger så stor belastningskapacitet.
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, är polyakrylamidgeler som ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band med två gånger så stor belastningskapacitet. Novex Tris-Glycine Mini Gels är baserade på traditionell Laemmli proteinelektrofores som tillåter användning av Laemmli prov och löpande buffertar.
Funktioner av Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, inkluderar:
Förbättrad hållbarhetstid —lagra geler i upp till 16 veckor vid °4
•C Mångfald —användning för naturliga och denaturerande proteinanalyser
Kilformade brunnar —laddar lätt upp till två gånger mer provvolym
Snabba körförhållanden separerar —snabbt dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
. Välj rätt gelformat för dina experiment
Novex Tris-Glycin-geler, WedgeWell-format, finns i en mängd olika fasta koncentrationer från 6 % till 18 %, såväl som gradienter med intervall på 4 12 %, –4 20 –%, 8 16 –% och 10 20 –%. Du kan välja bland våra många brunnsformat, inklusive 10-, 12- och 15-brunnar, och olika förpackningsstorlekar.
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, innehåller inte SDS och kan användas för att köra dina proteiner i naturlig eller denaturerad form. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) och Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26755). För inhemska proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
Bekväm att använda
Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) vid förformning av traditionell våt transfer med hjälp av Invitrogen Mini Blot Module (B1000). Överföringar kan också utföras med snabb halvtorr överföring med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 16%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin Plus
Rekommenderade applikationer Denaturerande, infödd
Provladdningsvolym Upp till 60μ L
Separationsintervall 6 till 200 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 10-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje Novex , WedgeWell
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell