Läs mer
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Midi Tris-Glycine Plus välkomstpaket, 12 %
Produktkod. 30131250
Change view
Antal Wells:
20-brunn
26-brunn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells
30131250 20-brunn
30131046 26-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30131250 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer STM5014
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Novex Tris-Glycine Plus Midi välkomstpaket, Wedgewell format ger alla nödvändiga Novex Tris-Glycine Plus Midi geler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda SureLock Tandem Midi Gel Tank.
De Novex Tris-Glycine Plus Midi Wedgewell Välkomstpaket ger allt som behövs Novex Tris-Glycine Plus Midi geler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda SureLock Tandem Midi Gel Tank.
Innehåll i välkomstpaketet
  • SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001)
  • Novex Tris-Glycine Plus WedgeWellMidi Gels (2 lådor, 20 geler)
  • Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
  • Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer, 2X (LC2676)
  • NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0004)
  • PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank ger snabb elektrofores av midi-geler med minimal buffert (∼ 520 ml/gel) i ett läckagefritt system. Med en inställningstid på∼ 30 sekunder kör tanken effektivt midi-geler samtidigt som den ger konsekvent prestanda. Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen förgjutna midi-geler och midi-gelkassetter.
Om Novex Tris-Glycine Plus Midi geler
Novex Tris-Glycine Plus midi-geler är polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinelektrofores, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpande buffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band. Novex Tris-Glycine Plus midi-geler är en 1,0 mm tjock gel i bredare format (8 cm x 13 cm) för elektrofores med högre genomströmning av proteinprover.
Överföring och upptäckt
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) för traditionell våtöverföring med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Bekväm att använda
Novex Tris-Glycine WedgeWell-formatgeler har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) SureLock Tandem Midi Gel Tank
Gel storlek Midi
Produktlinje Novex
Gel Procent 12%
Gel typ Tris-Glycin Plus
Antal Wells 20-brunn
Kvantitet 1 Välkommen Pk.
Separationsintervall 20 till 250 kDa
Frakt skick Våt is
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm