Läs mer
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Midi Tris-Glycine Plus välkomstpaket, 4 till 20 %
Description
De Novex Tris-Glycine Plus Midi välkomstpaket, Wedgewell format ger alla nödvändiga Novex Tris-Glycine Plus Midi geler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda SureLock Tandem Midi Gel Tank.
De Novex Tris-Glycine Plus Midi Wedgewell Välkomstpaket ger allt som behövs Novex Tris-Glycine Plus Midi geler, buffertar och reagenser du behöver för att börja använda SureLock Tandem Midi Gel Tank.
Innehåll i välkomstpaketet
- SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001)
- Novex Tris-Glycine Plus WedgeWellMidi Gels (2 lådor, 20 geler)
- Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
- Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer, 2X (LC2676)
- NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0004)
- PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank ger snabb elektrofores av midi-geler med minimal buffert (∼ 520 ml/gel) i ett läckagefritt system. Med en inställningstid på∼ 30 sekunder kör tanken effektivt midi-geler samtidigt som den ger konsekvent prestanda. Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen förgjutna midi-geler och midi-gelkassetter.
Om Novex Tris-Glycine Plus Midi geler
Novex Tris-Glycine Plus midi-geler är polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinelektrofores, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpande buffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band. Novex Tris-Glycine Plus midi-geler är en 1,0 mm tjock gel i bredare format (8 x 13 cm) för elektrofores med högre genomströmning av proteinprover.
Överföring och upptäckt
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) för traditionell våtöverföring med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Bekväm att använda
Novex Tris-Glycine WedgeWell-formatgeler har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | SureLock Tandem Midi Gel Tank |
| Gel storlek | Midi |
| Produktlinje | Novex |
| Gel Procent | 4 till 20 % |
| Gel typ | Tris-Glycin Plus |
| Antal Wells | 20-brunn |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. |
| Separationsintervall | 20 till 200 kDa |
| Frakt skick | Våt is |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |