Läs mer
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine välkomstpaket, 12 %
Beskrivning
De Novex Tris-Glycine Welcome Pack innehåller allt som behövs Novex Tris-glycin geler, buffertar och reagens behövs för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med alla Novex och NuPAGE mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
De Novex Tris-Glycine välkomstpaket innehåller:
• Mini geltank (A25977)
• Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format (2 lådor, 20 geler)
• Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
• Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer, 2X (LC2676)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0004)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Novex och NuPAGE mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format
Novex Tris-Glycine minigeler är polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinelektrofores, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpande buffertar. De möjliggör konsekvent prestanda och separation av ett brett spektrum av proteiner i välupplösta band. Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672) eller Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank |
| Gel Procent | 12% |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tris-Glycin |
| Separationsintervall | 20 till 250 kDa |
| Wells | 10-brunn |
| Kit Innehåll | PageRuler™ Plus förfärgad proteinstege |
| Produktlinje | Novex™ , WedgeWell™ |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. utrustning |
| Visa mer |