Läs mer
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine välkomstpaket och miniblotmoduler, 4 20 –%
Produktkod. 30056265
Change view
Antal Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells
30056265 10-brunn
30056179 12-brunn
30056243 15-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30056265 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer XP0420G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14520.00 SEK
    11470.80 SEK / Paket med 1
    Save 3049.20 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De Novex Tris-Glycine Welcome Pack och Mini Blot-moduler tillhandahåller allt som behövs Novex geler och buffertar som behövs för att börja använda Mini Gel Tank plus två Mini Blot-moduler för våt överföring. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning eller upp till två Mini Blot-moduler för våtöverföring.
De Novex Tris-Glcyine Plus välkomstpaket och Mini Blot-moduler tillhandahåller allt som behövs Novex geler och buffertar som behövs för att börja använda Mini Gel Tank plus två Mini Blot-moduler för våt överföring. Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen prefabricerade och handgjutna proteingeler inklusive Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning eller upp till två Mini Blot-moduler för våtöverföring. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning.
De Novex Tris-Glycine Plus välkomstpaket innehåller:
• Mini geltank (kat. nr. A25977)
• Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format (2 lådor, 20 geler)
• Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (kat.nr LC2675)
• Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer, 2X (Kat. nr. LC2676)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (kat.nr NP0009)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (kat.nr. 26619)
• 2 x Mini Blot-moduler (kat.nr B1000)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format
Novex Tris-Glycine minigeler är polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinelektrofores, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpande buffertar. De möjliggör konsekvent prestanda och separation av ett brett spektrum av proteiner i välupplösta band. Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm standardformatgeler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
Transfer
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (Kat. nr. LC2672) eller Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (Cat. No. LC3675) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (Kat. Nr. B1000).
Om Mini Blot Module
Mini Blot Module är en våtöverföringsenhet som uteslutande används med Mini Gel Tank. Tanken rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt med sida-vid-sida-layouten. Mini Blot-modulen är kompatibel med alla Invitrogen minigeler (fläckstorlek: 8,5 x 8 cm). Blottmodulen rymmer en minigel per våt överföring. Den universella anslutningen och den gjutna packningen gör modulen lätt att använda, medan den inre kärnan av modulen tillåter användning av mindre metanolbaserad överföringsbuffert per våt överföring (250 ml per gel). Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran, vanligtvis inom 30 till 60 minuter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank
Gel storlek Mini
Gel Procent 4 till 20 %
Gel typ Tris-Glycin
Separationssätt Denaturerande
Antal Wells 10-brunn
Kvantitet 1 kit
Separationsintervall 20 till 200 kDa