Läs mer
Thermo Scientific™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycin XCell SureLock™ Mini-Cell välkomstpaket, 4 till 20 %
Produktkod. p-7224384 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Produktkod. 17753734
Brand: Thermo Scientific™ XP0420D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Novex Tris-Glycine Welcome Pack innehåller allt som behövs Novex Tris-glycin geler, buffertar och reagens som behövs för att börja använda XCell SureLock Mini-cell.
De Novex Tris-Glycine Welcome Pack innehåller allt som behövs Novex Tris-glycin geler, buffertar och reagens som behövs för att börja använda XCell SureLock Mini-cell. De XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt mini-protein gelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler.
De Novex Tris-Glycine välkomstpaket innehåller:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format (2 lådor, 20 geler)
• Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
• Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer, 2X (LC2676)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0004)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om XCell SureLock Mini-Cell
XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt miniproteingelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler. Mini-Cell är enkel, robust och lätt att använda. Varje XCell SureLock Mini-Cell kan rymma upp till två geler per körning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format
Novex Tris-Glycine minigeler är polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinelektrofores, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpande buffertar. De möjliggör konsekvent prestanda och separation av ett brett spektrum av proteiner i välupplösta band. Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672) eller Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) för traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot-modul (EI9051). Alternativt kan snabb halvtorr överföring utföras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell
Gel Procent 4 till 20 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin
Separationsintervall 20 till 200 kDa
Wells 10-brunn
Produktlinje Novex , WedgeWell
Kvantitet 1 Välkommen Pk.
Frakt skick Våt is