Läs mer
Invitrogen™ WesternBreeze™ Kemiluminescerande kit, anti-kanin
Produktkod. 10542703
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10542703
Brand: Invitrogen™ WB7106
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck proteiner som har immobiliserats på membran (nitrocellulosa eller PVDF) efter western-överföring eller bundna direkt från lösning (dot blots)
Detektering utförs med en färdig att använda CDP-Star™ kemiluminescerande substrat för alkaliskt fosfatas. Proteinband kan fångas antingen med röntgenfilm eller CDP-Star™ kompatibelt bildsystem.
WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit erbjuder:
  • Hög specificitet, ren bakgrund
  • Ultrakänslighet-femtogramnivåer kan detekteras
  • Långvariga signaler - upp till 5 dagar
  • Resultat på mindre än 3 timmar
  • Permanent fotografisk bild
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Innehåll och lagring De WesternBreeze™ Kemiluminescerande kit inkluderar blockeringslösningar, primärt antikroppsspädningsmedel, färdig att använda sekundär antikroppslösning (anti-mus, anti-kanin eller anti-get), färdigt att använda kemiluminescerande substrat, tvättlösningar, inkubationsbrickor, förskurna filterpapper, polyesterark för jämn substratutveckling på membranet. Varje kit innehåller kompletta reagenser för 20 blottar. Förvara kiten vid +4 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Reaktivitet Kanin
Frakt skick Våt is
Typ av substrat AP (Alkaliskt fosfatas) Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje WesternBreeze
Korsreaktivitet Kanin
Kvantitet 1 kit