Läs mer
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit, anti-mus
Beskrivning
Detektering utförs med en färdig att använda CDP-Star™ kemiluminescerande substrat för alkaliskt fosfatas. Proteinband kan fångas antingen med röntgenfilm eller CDP-Star™ kompatibelt bildsystem.
WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit erbjuder:
- Hög specificitet, ren bakgrund
- Ultrakänslighet-femtogramnivåer kan detekteras
- Långvariga signaler - upp till 5 dagar
- Resultat på mindre än 3 timmar
- Permanent fotografisk bild
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Western Blot Kit |
| Innehåll och lagring | De WesternBreeze™ Kemiluminescerande kit inkluderar blockeringslösningar, primärt antikroppsspädningsmedel, färdig att använda sekundär antikroppslösning (anti-mus, anti-kanin eller anti-get), färdigt att använda kemiluminescerande substrat, tvättlösningar, inkubationsbrickor, förskurna filterpapper, polyesterark för jämn substratutveckling på membranet. Varje kit innehåller kompletta reagenser för 20 blottar. Förvara kiten vid +4 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Reaktivitet | Mus |
| Frakt skick | Våt is |
| Typ av substrat | AP (Alkaliskt fosfatas) Substrat |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | WesternBreeze |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Kvantitet | 1 kit |