Läs mer
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chromogenic Kit, anti-kanin
Produktkod. 10739033
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10739033 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10739033 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WB7105
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck proteiner som har immobiliserats på membran (nitrocellulosa eller PVDF) efter western-överföring eller bundna direkt från lösning (dot blots)
Detektering utförs med ett bruksfärdigt BCIP/NBT-substrat för alkaliskt fosfatas. Icke blekande lila fällningar utvecklas vid proteinbanden på membranet.
WesternBreeze™ kromogena erbjudanden:
  • Tydlig bakgrund
  • Hög känslighet - låga pikogramnivåer detekterbara
  • Hög specificitet
    Ett enkelt protokoll - ingen optimering krävs
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Innehåll och lagring De WesternBreeze Kromogena kit inkluderar blockeringslösningar, primärt antikroppsspädningsmedel, färdig att använda sekundär antikroppslösning (anti-mus, anti-kanin eller anti-get), färdigt att använda kromogent substrat, tvättlösningar och inkubationsbrickor. Varje kit innehåller kompletta reagenser för 20 miniblots.
Förvara kiten vid 2 –8 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Reaktivitet Kanin
Frakt skick Våt is
Typ av substrat AP (Alkaliskt fosfatas) Substrat
Detektionsmetod Kromogen
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje WesternBreeze
Korsreaktivitet Kanin
Kvantitet 1 kit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • WesternBreeze Chromogenic Kit, anti-rabbit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid