Läs mer
Invitrogen™ WesternBreeze™ Tvättlösning (16X)
Beskrivning
Innehåller
2 x 100 ml antikroppstvätt (16X)
Minimerar bakgrund och ospecifik bindning på nitrocellulosa (NC) och polyvinylidendifluorid (PVDF) membran. Tillräckligt med reagenser för 20 miniblots.
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tvättlösning |
| Buffert | Blottingbuffertar |
| Innehåll och lagring | 2 x 100 ml antikroppstvätt (16X) Förvara vid +4 °C. |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | WesternBreeze |
| Kvantitet | 2 x 100 ml |