Läs mer
Invitrogen™ XCell SureLock™ Mini-cell
Produktkod. 10093492
Change view
Kvantitet:
1 enhet
Produktkod. Kvantitet
10093492 1 enhet
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10093492 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EI0001
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kör snabbt och enkelt upp till två Novex 8 x 8 cm minigeler, läckfria utan klämmor eller fett.
Mini-Cell XCell SureLock är ett vertikalt mini-proteingelelektroforessystem –kompatibelt med alla Invitrogen mini-prefabricerade och SureCast handgjutna geler. Mini-Cell är enkel, robust och lätt att använda, och har en gelspänningskil för snabb, klämfri installation. Dess förbättrade buffertkärnedesign, med en mer robust katodstång i rostfritt stål, ger snabbare och mer pålitliga gelkörningar samtidigt som systemets kompakta fotavtryck bevaras.
Hur systemet fungerar
Mini-cellen XCell SureLock håller gelerna stadigt med en enkel gelspänningskil. När spaken på gelspänningskilen trycks framåt till låst läge genereras en jämn, horisontell kraft. Detta förseglar gel/buffertkärnenheten ordentligt på plats i den nedre buffertkammaren. Den positiva låsningen av gelspänningskilen säkerställer en problemfri, läckagefri gelkörning varje gång.
Mini-cellen XCell SureLock kan användas för våtöverföringar med hjälp av XCell II Blot Module. XCell II Blot-modulen används istället för gel-/buffertkärnan. Det krävs mindre än 200 ml överföringsbuffert för western, southern och northern transfers. Tuff platinerad titan och rostfria elektroder skapar ett enhetligt elektriskt fält utan klämmor eller gångjärnsförsedda gelhållare. Maximal blotstorlek är 9 cm x 9 cm.
Förbättrad XCell minicellkärna
Minicellen XCell har en förbättrad buffertkärna som inkluderar en rostfri katodstång konstruerad för snabbare och mer pålitliga gelkörningar. Denna förbättrade kärna förbättrar hållbarheten och minskar risken för att tanken går sönder vid rutinanvändning, vilket hjälper till att säkerställa konsekvent prestanda under tankens livslängd. Viktigt är att den förbättrade kärnan bibehåller samma högkvalitativa gelprestanda med jämförbar migration, rakhet och bandskärpa.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Garanti i ett år från köptillfället.
Kapacitet 2 minigeler
För användning med (utrustning) XCell SureLock™Mini
Gelkompatibilitet Novex Mini Gels, NuPAGE Gels
Gel storlek Mini (8 x 8 cm)
Produktlinje XCell SureLock
Typ Mini-Cell Mini-Vertical Electrophoresis System
Kvantitet 1 enhet
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 500 VDC