Läs mer
Invitrogen™ XCell SureLock™ Mini-Cell och XCell II™ Blot-modul
Produktkod. 10572913
Change view
Kvantitet:
1 enhet
Produktkod. Kvantitet
10572913 1 enhet
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10572913 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EI0002
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
XCell II Blot-modul; Gelspänningskil Buffertdamm; Nedre buffertkammare; Buffertkärna; Mini-Cell-lock; Gelkniv
Kör snabbt och enkelt Novex minigeler
XCell SureLock Mini-Cell och XCell II Blot-modulen inkluderar XCell SureLock Mini-Cell för att köra Novex-minigeler och XCell II Blot-modul för att blotting av Novex-minigel. XCell SureLock Mini-Cell låter dig köra Novex minigel snabbt, enkelt och läckagefritt utan klämmor eller fett. Införandet av en gelspänningskil, i stället för den bakre kilen som används på tidigare modeller, gör XCell SureLock Mini-Cell lättanvänd.
Hur systemet fungerar
  • XCell SureLock Mini-Cell håller geler stadigt med en enkel gelspänningskil
  • När spaken på gelspänningskilen trycks framåt till det låsta läget genereras en jämn, horisontell kraft, som tätar gel/buffertkärnan ordentligt på plats i den nedre buffertkammaren
  • Den positiva låsningen av gelspänningskilen säkerställer en problemfri, läckagefri gelkörning varje gång
Enkel installationsprocedur
  • XCell SureLock Mini-Cell kan enkelt ställas in i bara tre enkla steg
  • XCell SureLock Mini-Cell är tillgänglig separat eller som en del av ett komplett paket
XCell II Blot-modulen
  • Tillåter enkel överföring av proteiner eller nukleinsyror från minigel till membran
  • Passar bra in i XCell SureLock och XCell II Mini-Cells istället för gel/buffertkärnan och kräver mindre än 200 ml överföringsbuffert för Western-, Southern- och Northern-överföringar
  • Tuff platinerad titan och rostfria elektroder skapar ett enhetligt elektriskt fält utan klämmor eller gångjärnsförsedda gelhållare
  • Maximal blotstorlek är 9 x 9 cm
Uppgradera XCell II till XCell SureLock Mini-Cell
  • Konvertering av en XCell II till en XCell SureLock är lätt med SureLock Retrofit Kit (tillgänglig separat)
  • Satsen består av ett SureLock Mini-Cell lock, gelspänningskil och gjuten minigelbuffertdamm
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• XCell II™ Blot-modul
• 1 gelspänningskil
• 1 buffertdamm
• 1 nedre buffertkammare
• 1 buffertkärna
• 1 Mini-Cell-lås
• 1 gelkniv
Garanti i ett år från inköpstillfället.
Kapacitet Mini Precast Protein Gels
För användning med (applikation) Våt överföring
För användning med (utrustning) XCell SureLock™ Mini-Cell
Gelkompatibilitet Mini Precast Protein Gels
Gel storlek Mini (8 x 8 cm)
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Överföringssätt Våt
Produktlinje Novex, XCell II, XCell SureLock
Typ Blot-modul
Kvantitet 1 enhet
Löpande dimension Vertikal