Läs mer
Invitrogen™ XCell II™ Blot-modul
Produktkod. 10073582
Change view
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10073582 1 enhet Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10073582 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EI9051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7040.00 SEK
    6124.65 SEK / 1 enheter
    Save 915.35 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Anodkärna, katodkärna, svampkuddar (8/pack) och bruksanvisning.
Enkel överföring av proteiner eller nukleinsyror från minigeler till membran
Passar snyggt in i XCellSureLock™ och XCell II™ Mini-celler i stället för gel/buffertkärnan. Det kräver mindre än 200 ml överföringsbuffert för västra, södra och norra överföringar. Tuff platinerad titan och rostfria elektroder skapar ett enhetligt elektriskt fält utan klämmor eller gångjärnsförsedda gelhållare. Maximal fläckstorlek är 9 x 9 cm.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blot-modul
Kapacitet Upp till 2 minigeler
Innehåll och lagring De XCell II™ Blot-modulen inkluderar anodkärna, katodkärna, svampkuddar (8/pack) och bruksanvisning.
För användning med (utrustning) XCell SureLock™ Mini och Mini Gel Tank
Gel storlek Mini (8 cm x 8 cm)
Överföringssätt Våt
Löpande dimension Vertikal
Frakt skick Rumstemperatur
Gelkompatibilitet Bolt Bis-Tris Plus Gel, NuPAGE Gel, Novex Mini Gel
Produktlinje XCell II
Kvantitet 1 enhet