Läs mer
Invitrogen™ Buffertdamm för XCell SureLock™ Mini-Cell
Produktkod. 10369272
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10369272 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10369272 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EI0012
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
XCell SureLock och XCell II Blot-modul
Användningsområden:
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) XCell SureLock™Mini
Gel storlek Mini
Produktlinje XCell II, XCell SureLock
Typ Buffer Dam
Kvantitet 1 vardera