Läs mer
Invitrogen™ L-buffertkammare för XCell SureLock™ och XCell II™ Mini-celler
Produktkod. 10184962
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
10184962 1 vardera
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10184962 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EI0013
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
XCell SureLock och XCell II Mini-celler
Användningsområden:
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) XCell SureLock™Mini
Gel storlek Mini
Produktlinje XCell II, XCell SureLock
Typ Nedre buffertkammaren
Kvantitet 1 vardera