Learn More
Invitrogen™ Gelkniv
Description
Användningsområden:
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | 1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys |
| För användning med (utrustning) | Universell |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Novex, XCell SureLock |
| Typ | Kassettöppnare |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Frakt skick | Rumstemperatur |