Läs mer
Invitrogen™ XCell4 SureLock™ Midi-cell
Produktkod. 10592723
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10592723 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10592723 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WR0100
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
XCell4 nedre buffertkammare; XCell4 lock med kablar; 2 XCell4 buffertkärnor; XCell4 Buffer Dam; XCell4 deplacement Dam; XCell4 Surelock Montering; Gelkniv; Set med 2 nätadaptrar (zoomadaptrar)
Enkelt att ställa in i bara tre enkla steg
XCell4 SureLock Midi-Cell låter dig snabbt och enkelt utföra simultan vertikal elektrofores av 1 4 midi-–geler utan att läcka, vilket resulterar i konsekvent prestanda. XCell4 SureLock Midi-Cell är byggd med tufft plastmaterial för att öka hållbarheten och har ett specialdesignat lock för att öka användarsäkerheten.
  • Använder patenterad teknologi för att göra elektrofores enklare och mer tillförlitlig
  • Designad för att avleda värme effektivt och jämnt och säkerställa högupplösta resultat vid användning Novex midi geler (8,7 x 13,3 cm)
Flexibel, effektiv och lätt att använda
  • Enkel montering och —manövrering ett enda SureLock ställdon förseglar alla geler samtidigt som det tillåter noll kraftinsättning och enkel positionering av gelerna för provladdning
  • Går upp till fyra Novex midi-geler på en gång, samtidigt som de har samma ungefärliga fotavtryck som Criterion™ Cell (Bio-Rad ), som kör maximalt endast två geler
  • Inget behov av externa kyltillbehör –kräver 25 % mindre löpbuffert per gel än Criterion Cell (340mL vs. 460mL)
Hur systemet fungerar
  • XCell4 SureLock Midi-Cell består av en nedre buffertkammare, två buffertkärnor, ett lock med kablar, en deplacementdam och en buffertdam
  • Elektrofores av proteiner på midi-geler i XCell4 SureLock Midi-Cell utförs efter sammansättning av varje buffertkärna med två midi-geler eller en buffertkärna med en midi-gel och en buffertdam
  • Buffertkärna/gelenheten sätts in i den nedre buffertkammaren med hjälp av en positiv låsmekanism som tätar buffertkärnan/gelenheten ordentligt på plats och säkerställer läckagefri elektrofores
  • Buffertkärnan/gelenheten skapar separata övre buffertkammare för varje gel och en gemensam nedre buffertkammare som delas av alla geler
  • Locket placeras på Midi-cellen och passar på Midi-cellen i endast en riktning
  • XCell4 SureLock Midi-Cell håller geler stadigt med en enkel gelspänningskil; när spaken på gelspänningskilen trycks framåt till det låsta läget genereras en jämn horisontell kraft, som tätar gel/buffertkärnan ordentligt på plats i den nedre buffertkammaren
  • Den positiva låsningen av gelspänningskilen säkerställer en problemfri, läckagefri gelkörning varje gång
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Komponenterna i midicellen inkluderar:
• 1 XCell4 nedre buffertkammare
• 1st XCell4 lock med kablar
• 2 XCell4 buffertkärnor
• 1 XCell4 Buffer Dam
• 1 XCell4 deplacementdam
• 1 XCell4 Surelock Montering
• 1 Gelkniv
• 1 set med 2 nätadaptrar (zoomadaptrar).
Drifttemperaturen är 4 °C till 40 °C. XCell4 Surelock Midi-Cell Runner garanteras i 1 år när den förvaras på rätt sätt.
För användning med (utrustning) XCell4 SureLock™ Midi
Gelkompatibilitet Novex™ Midi Gels
Gel storlek Midi (8 x 13 cm)
Produktlinje XCell SureLock
Typ Midi-Cell Midi-Gel Elektrofores System
Kvantitet 1 vardera
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 600 VDC