Läs mer
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 4-7
Kvantitet:
12 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Innehåller
Varje förpackning med ZOOM™ Remsor innehåller 12 remsor fästa på ett trevikt kort.
Kräver
ZOOM IPGRunner System
- Optimal IEF-upplösning zoomar in på målproteiner
- Snabb isoelektrisk fokusering av proteiner och enkel hantering
- Varje ZOOM Remsan är 7 cm lång och innehåller ett tunt lager av polyakrylamidgel som inkluderar en linjär pH-gradient
- En enhet smalt pH-intervall för att utöka proteinseparationen inom en specifik region av intresse
- Individuellt märkt med unika identifieringsnummer, pH-intervall och orienteringsmärken
2D gelelektrofores, isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteinprovfraktionering, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje förpackning med ZOOM™ Remsor innehåller 12 remsor fästa på ett trevikt kort. Förvara vid -20 °C. Garanterat stabil i ett år vid korrekt förvaring. |
| Gel storlek | Mini |
| pH-intervall | 4.0 - 7.0 |
| Produkttyp | IPG-remsa |
| Produktlinje | ZOOM |
| Kvantitet | 12 remsor |
| Frakt skick | Torr is |