Läs mer
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 6-10
Produktkod. 12030216
Change view
Kvantitet:
12 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12030216 12 remsor Paket med 12
1 options
Produktkod. 12030216 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ZM0013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Varje förpackning med ZOOM™ Remsor innehåller 12 remsor fästa på ett trevikt kort.
Kräver
ZOOM IPGRunner System
Dra fördel av oljefri, problemfri isoelektrisk fokusering (IEF)
  • Optimal IEF-upplösning zoomar in på målproteiner
  • Snabb isoelektrisk fokusering av proteiner och enkel hantering
  • Varje ZOOM Remsan är 7 cm lång och innehåller ett tunt lager av polyakrylamidgel som inkluderar en linjär pH-gradient
  • Brett pH-område för bred analys
  • Individuellt märkt med unika identifieringsnummer, pH-intervall och orienteringsmärken
2D gelelektrofores, isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteinprovfraktionering, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje förpackning med ZOOM™ Remsor innehåller 12 remsor fästa på ett trevikt kort. Förvara vid -20 °C. Garanterat stabil i ett år vid korrekt förvaring.
Formatera Remsor
Gel typ Polyakrylamid
pH-intervall 6 till 10
Provladdningsvolym 7 cm (remsor)
Separering av Protein
Separationstyp Isoelektrisk fokusering
Kvantitet 12 remsor
Frakt skick Torr is
Produktlinje ZOOM
Produkttyp IPG-remsor