Läs mer
Melford Novobiocin
Beskrivning
Novobiocin Sodium Salt är ett antibiotikum som tillhör kumarinklassen av antibiotika och är huvudsakligen effektivt mot grampositiva bakterier.
Forskare kan införliva Novobiocin Sodium Salt i tillväxtmedier för att selektivt tillåta tillväxt av celler eller organismer som är resistenta mot Novobiocin, vanligtvis på grund av närvaron av specifika resistensgener. Denna kemikalie har också funnit tillämpningar för att studera DNA-topologi, replikation och transkription i bakterier, vilket gör den värdefull inom molekylärbiologi och genetisk forskning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Novobiocin |
| CAS | 1476-53-5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C31H35N2NaO11 |