Läs mer
Melford Novobiocin
Produktkod. 30018580
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018580 25 g
30018579 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018580 Leverantör Melford Leverantörsnummer N3020025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Novobiocin Sodium Salt är ett antibiotikum som tillhör kumarinklassen av antibiotika och är huvudsakligen effektivt mot grampositiva bakterier.
Novobiocin Sodium Salt är ett antibiotikum som tillhör kumarinklassen av antibiotika och är huvudsakligen effektivt mot grampositiva bakterier. Inom mikrobiologi och molekylärbiologisk forskning används Novobiocin Sodium Salt som ett selektivt medel. Det hämmar aktiviteten hos DNA-gyras, ett enzym som är involverat i DNA-replikation och reparation i bakterier.
Forskare kan införliva Novobiocin Sodium Salt i tillväxtmedier för att selektivt tillåta tillväxt av celler eller organismer som är resistenta mot Novobiocin, vanligtvis på grund av närvaron av specifika resistensgener. Denna kemikalie har också funnit tillämpningar för att studera DNA-topologi, replikation och transkription i bakterier, vilket gör den värdefull inom molekylärbiologi och genetisk forskning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Novobiocin
CAS 1476-53-5
Kvantitet 25 g
Molekylformel C31H35N2NaO11