Beskrivning
Hämmar DNA-syntes genom att hämma enzymet Topoisomeras II. Novobiocin natriumsalt, MP Biomedicals är ett antibiotikum som produceras av Streptomyces nieveus. Det är aktivt mot grampositiva bakterier. Det är också en Hsp90-hämmare 3.
Novobiocin hämmar DNA-syntesen genom att hämma bakteriellt DNA-gyras som riktar sig mot GyrB-subenheten av enzymet som är involverat i energitransduktion. Det fungerar som en kompetitiv hämmare av ATPas-reaktionen katalyserad av GyrB 2. Användningsområden inkluderar:
- För produktion av positivt supercoiled plasmid-DNA
- Hämmare av bakteriellt DNA-gyras och eukaryot DNA-topoisomeras
- Hämmare av retrovirus RNA-beroende DNA-polymeras
- Att studera värmechockproteinhämning
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| Abs. | λ max: 307 nm |
| Smältpunkt | 220 °C |
| Extinktionskoefficient | E1%= 600 (0,1 M NaOH) |
| Potens | ∼900 μg/mg |
| Kvantitet | 1 g |
| Optisk rotation | −38,0° (2,5 g/100 ml etanol vid 24 °C för den fria syran) |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i vatten (10 %, klar, färglös lösning) |
| IUPAC-namn | natrium 7-{[4-(karbamoyloxi)-3-hydroxi-5-metoxi-6,6-dimetyloxan-2-yl]oxi}-3-[4-hydroxi-3-(3-metylbut-2-en-1-yl)bensamido]-8-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-bensopyran |
| Formel vikt | 634.6 |
Säkerhet och hantering
- Novobiocin Sodium Salt
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin Sodium Salt