Läs mer
Novobiocin natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Topoisomeras II-hämmare Novobiocinnatriumsalt är ett effektivt medel mot stafylokocker som används vid behandling av Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Det används också för att hämma aktiviteten av retroviralt RNA-beroende DNA-polymeras samt hämmare av bakteriellt DNA-gyras och eukaryot DNA-topoisomeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Novobiocinnatriumsalt, först isolerat från Streptomyces nieveus, är en topoisomeras II-hämmare. Det är en kumarinförening som visar antibiotisk aktivitet
• Novobiocinnatriumsalt kan hämma DNA-syntesen genom att hämma topoisomeras II-enzymet. Dess antibakteriella aktivitet uppstår från kompetitiv hämning av ATPas-reaktionen katalyserad av GyrB-subenheten
Ansökan
•Novobiocinnatriumsalt används för att hämma aktiviteten av retroviralt RNA-beroende DNA-polymeras i laboratorieexperiment
• Det används också som en hämmare av bakteriellt DNA-gyras och eukaryot DNA-topoisomeras.
• Novobiocinnatriumsalt visar antistafylokockaktivitet mot meticillinresistent Staphylococcus aureus, en grampositiv bakterie
• Den tillåter avslappning av negativa DNA-superspolar och har använts för att generera positivt supercoiled DNA
• Denna förening hämmar chaperonaktiviteten hos Hsp90
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Novobiocin Sodium Salt |
| Typ | Novobiocin Sodium Salt |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 215°C |
| Färg | Brun till Vit |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3892910 |
| Merck Index | 14,6722 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water at 100mg/ml; Also soluble in ethanol or DMSOSoluble in water,ethanol,dimethyldulfoxide and methanol. |
| Formel vikt | 634.61 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.