Läs mer
Novobiocinnatriumsalt
Produktkod. 15493609
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493609 1 g 1g
15403619 5 g 5g
15413619 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60928.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Novobiocinnatriumsalt, CAS # 1476-53-5, är en topoisomeras II-hämmare som kan hämma DNA-syntes. Denna förening produceras av Streptomyces nieveus och visar antibiotikaaktivitet. | CAS: 1476-53-5 | C31H35N2NaO11 | 634,61 g/mol
Topoisomeras II-hämmare Novobiocinnatriumsalt är ett effektivt medel mot stafylokocker som används vid behandling av Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Det används också för att hämma aktiviteten av retroviralt RNA-beroende DNA-polymeras samt hämmare av bakteriellt DNA-gyras och eukaryot DNA-topoisomeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Novobiocinnatriumsalt, som först isolerades från Streptomyces nieveus, är en topoisomeras-II-hämmare. Det är en kummarinförening som visar antibiotikaaktivitet
• . Novobiocinnatriumsalt kan hämma DNA-syntesen genom att hämma enzymet topoisomerase II. Dess antibakteriella aktivitet uppstår genom konkurrenshämning av ATPasreaktionen katalyserad av GyrB-subenheten
Tillämpning
• Novobiocinnatriumsalt används för att hämma aktiviteten hos retroviralt RNA-beroende DNA-polymeras i laboratorieexperiment.
• Det används också som hämmare av bakteriell DNA-gyras och eukaryot DNA-topoisomeras.
• Novobiocinnatriumsalt visar antistafylokockaktivitet mot meticillinresistenta Staphylococcus aureus, en grampositiv bakterie.
• Det möjliggör avslappning av negativa DNA-supercoils och har använts för att generera positivt supercoilat DNA
• . Denna förening hämmar chaperonaktiviteten hos Hsp90
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1476-53-5
Molekylformel C31H35N2NaO11
Molekylvikt (g/mol) 634.61
MDL-nummer MFCD00066541,MFCD00066541
InChI-nyckel AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 131673945
IUPAC-namn natrium 7-{[4-(karbamoyloxi)-3-hydroxy-5-metoxi-6,6-dimetyloxan-2-yl]oxy}-3-[4-hydroxy-3-(3-metylbut-2-en-1-yl)benzamido]-8-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-bensopyran-3-ide
LEDER [Na+].COC1C(OC(N)=O)C(O)C(OC2=CC=C3C(=O)[C-](NC(=O)C4=CC=C(O)C(CC=C(C)C)=C4)C(=O)OC3=C2C)OC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Novobiocin sodium salt
Typ Novobiocin natriumsalt
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 215 °C
Färg Brun till vit
Kvantitet 1 g
Beilstein 3892910
Merck Index 14,6722
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 100 mg/ml; Löslig även i etanol eller DMSOSoluble i vatten, etanol, dimetyldulfoxid och metanol.
Formel vikt 634.61
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.