Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Smidig och mjuk
- Lämplig för slangpumpar
- Motståndskraftig mot mögel, vatten, strålning och ljuseffekter
- Utmärkt kompatibilitet med sterila lösningar
- Tillämpningar inkluderar läkemedel och bioteknik
- Rekommenderas inte för koncentrerade lösningsmedel, oljor, utspädda syror och alkalier
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BFR och WRAS godkända |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| För användning med (applikation) | Idealisk för läkemedel, bioteknik, sterila vätskor |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Färg | Genomskinligt |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Visa mer |