Läs mer
Fisherbrand™ NOVOsil™ Genomskinlig silikonslang
Produktkod. 11896293 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
11896293 8 mm Varje
11788705 3 mm Varje
11708715 4 mm Varje
11783416 10 mm Varje
11771983 5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11896293
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger god elasticitet och lämpar sig för ökade mekaniska belastningar i laboratoriet. Fisherbrand™ NOVOsil™ Genomskinlig silikonslang är neutral, giftfri och levereras fri från talk.
  • Autoklaveringsbar
  • Smidig och mjuk
  • Lämplig för slangpumpar
  • Motståndskraftig mot mögel, vatten, strålning och ljuseffekter
  • Utmärkt kompatibilitet med sterila lösningar
  • Tillämpningar inkluderar läkemedel och bioteknik
  • Rekommenderas inte för koncentrerade lösningsmedel, oljor, utspädda syror och alkalier
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BFR och WRAS godkända
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
Total längd (metrisk) 5 m
För användning med (applikation) Idealisk för läkemedel, bioteknik, sterila vätskor
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 1,5 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C