Läs mer
Novus Biologicals™ APO-BRDU (TUNEL) Apoptosis Kit
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Kit Innehåll | Negative Control Cells, Wash Buffer, Reaction Buffer, TdT Enzyme, Br-dUTP, Rinsing Buffer, Propidium Iodide/RNase DNA staining solution, Fluorescein-anti-BrdU antibody |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Produkttyp | APO-BRDU (TUNEL) Apoptosis Kit |