Läs mer
Novus Biologicals™ APO-DIRECT (TUNEL) Apoptosis Kit
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Kit Innehåll | Positive Control Cells, Negative Control Cells, Wash Buffer, Reaction Buffer, TdT Enzyme, Rinsing Buffer, FITC dUTP, Propidium Iodide/RNase DNA staining solution |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry |
| Produkttyp | APO-DIRECT (TUNEL) Apoptosis Kit |